07-571-I
Anti-nNOS/NOS I Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Nitric oxide synthase, brain, bNOS, Constitutive NOS, NC-NOS, NOS type I, Neuronal NOS, N-NOS, nNOS, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nos1(18125)
rat ... Nos1(24598)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nNOS/NOS I in 10 µg of rat brain microsomal preparation.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1