Documenti fondamentali
AXYSCT50MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Sinonimo/i:
50 ml centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
conical bottom tube
polypropylene tube
screw top cap
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 250 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-50ML-R-S
Corning
Parametri
12000 × g max. RCF
Capacità
50 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)