AXYSCT50ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-50ML-500
Corning
Parametri
12000 × g max. RCF
Capacità
50 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
- Axygen® centrifuge tubes are made of chemically resistant polypropylene.
- Features black printed graduations for precise volume measurement
- Large white marking spot for sample identification.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)