Key Documents
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
Sinonimo/i:
Conical centrifuge tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 25 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
Parametri
12000 × g max. RCF
Capacità
15 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)