Documenti fondamentali
AXYSCT15MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, units of 25, sterile
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Sterilità
sterile
Confezionamento
units of 25
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-15ML-R-S
Corning
Parametri
12000 × g max. RCF
Capacità
15 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)