BR780732
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 1.5 mL, round bottom, non-sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
graduations
Confezionamento
pack of 1000
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780732
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)