A9972
α-Amylase from human pancreas
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pancreas
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mg protein
Purificato mediante
2× crystallization
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AMY1A(279) , AMY2B(280)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1