A1625
Acetoacetyl coenzyme A sodium salt hydrate
cofactor for acyl transfer
Sinonimo/i:
Acetoacetyl-CoANa3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (Organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble~-50 g/L
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O18P3S/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-12,14,18-20,24,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41)/t14-,18-,19-,20+,24-/m1/s1
OJFDKHTZOUZBOS-CITAKDKDSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?