I9381
Isovaleryl coenzyme A lithium salt hydrate
≥90%
Sinonimo/i:
IV-CoA
Saggio
≥90%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].CC(C)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C26H44N7O17P3S.3Li.H2O/c1-14(2)9-17(35)54-8-7-28-16(34)5-6-29-24(38)21(37)26(3,4)11-47-53(44,45)50-52(42,43)46-10-15-20(49-51(39,40)41)19(36)25(48-15)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33;;;;/h12-15,19-21,25,36-37H,5-11H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,27,30,31)(H2,39,40,41);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t15-,19-,20-,21+,25-;;;;/m1..../s1
RABPIYFVNICBEC-YVBWDKSKSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as substrate for β-Hydroxy-β-methylbutyric acid synthesis in cell-free extracts from G. reessii
- in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the characterization of IV-CoA from lymphocytes
- as a substrate in isovaleryl-CoA dehydrogenase assay
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?