Documenti fondamentali
94983
Sigma-Aldrich
NeutrAvidin®-Fluorescein conjugate
Neutrally charged avidin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solid
Fluorescenza
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Note legali
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3