SCT047
BioTracker ATP-Red Live Cell Dye
Live cell imaging dye that measures cystine uptake at the single cell level used to detect glutathione (GSH) synthesis, reactive oxygen species (ROS) detoxification, T-cell activation and B-cell development.
Sinonimo/i:
Cellular cystine uptake detection, Live cell imaging probe
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Uptake of cystine allows accumulation of cysteine that is necessary for glutathione synthesis and reactive oxygen species (ROS) detoxification. After the uptake of cystine into the cytoplasm, the reducing intracellular environment leads to a separation of one cystine molecule into two cysteine molecules. A key function of cysteine is to maintain the cellular pools of glutathione (GSH). Cystine uptake is also required for T-cell activation and B-cell development.
The BioTracker Cystine-FITC dye is a live cell green fluorescent imaging probe that measures cystine uptake at the single cell level. The probe has been used to measure T-cell activation using traditional and imaging flow cytometry methods.
Proprietà spettrali
Assorbimento: 450nm
Emissione: 525nm
The BioTracker Cystine-FITC dye is a live cell green fluorescent imaging probe that measures cystine uptake at the single cell level. The probe has been used to measure T-cell activation using traditional and imaging flow cytometry methods.
Proprietà spettrali
Assorbimento: 450nm
Emissione: 525nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Qualità
Purezza: ≥ 98% confermata mediante HNMR, LC-MS e HPLC e analisi elementare
Massa molare: 625,65 g/mol
Massa molare: 625,65 g/mol
Stato fisico
Liofilizzato
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante per cellule vive BioTracker ATP-Red a -20°C, essiccato e al riparo dalla luce
N.B.: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
N.B.: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3