24660C
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells, Chemically Defined
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Quantità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com