14610C
EX-CELL® 610-HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Drug Master File available
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1