14561C
Terreno privo di siero EX-CELL® VPRO per retinoblasti
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
Produzione farmaceutica
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
EX-CELL VPRO is an animal-protein free, serum-free medium developed for the long-term growth of Human Embryonic Retinoblast cells (PER.C6™ and related cell lines). The cells can be subcultured directly into EX-CELL VPRO from serum-free media with little or no adaptation. PER.C6 cells can be grown as suspension cultures either in shaker flasks or roller bottles, with roller bottles being the preferred culture system. Suspension cultures can be maintained, without refeeding, for approximately 10 days and can be carried for more than 20 passages with no loss of viability.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supplemento
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?