Documenti fondamentali
14571C
SAFC
Terreno privo di siero EX-CELL® 293 per cellule HEK 293
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Terreno per coltura HEK 293
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Componenti
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
EX-CELL 293 è un terreno di coltura privo di siero e proteine animali sviluppato per la coltivazione prolungata di cellule di rene embrionale umano 293 (HEK 293) e altre cellule correlate. In una coltura in sospensione, le cellule possono essere sottocoltivate direttamente in EX-CELL 293 a partire da terreni integrati con siero, con un adattamento minimo o nullo. Le colture in sospensione possono essere mantenute, senza nuova alimentazione, per circa 10 giorni e possono essere trasferite per 20 e più volte senza perdere vitalità.
EX-CELL 293 è un terreno di coltura privo di siero e proteine animali sviluppato per la coltivazione prolungata di cellule di rene embrionale umano 293 (HEK 293) e altre cellule correlate. In una coltura in sospensione, le cellule possono essere sottocoltivate direttamente in EX-CELL 293 a partire da terreni integrati con siero, con minimo adattamento o senza. Le colture in sospensione possono essere mantenute, senza nuova alimentazione, per circa 10 giorni e possono essere trasferite per oltre 20 passaggi senza perdita di vitalità.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 140, 36-43 (2017-08-02)
Human natural killer receptor protein 1 (NKR-P1, CD161, gene klrb1) is a C-type lectin-like receptor of natural killer (NK) cells responsible for recognition of its cognate protein ligand lectin-like transcript 1 (LLT1). NKR-P1 is the single human orthologue of the
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 109, 7-13 (2015-01-28)
Lectin-like transcript 1 (LLT1, gene clec2d) was identified to be a ligand for the single human NKR-P1 receptor present on NK and NK-T lymphocytes. Naturally, LLT1 is expressed on the surface of NK cells, stimulating IFN-γ production, and is up-regulated
G Schoofs et al.
Cytotechnology, 28(1-3), 81-89 (2008-11-13)
We have developed an efficient, reproducible, and scaleable cell culture process for a recombinant adenoviral vector expressing therapeutic transgenes for clinical trials. HEK 293 cells - which support the propagation of E1 deficient adenovirus - were first adapted to serum
Pratik Jaluria et al.
Biotechnology and bioengineering, 99(6), 1443-1452 (2007-11-21)
Animal-derived serum is an essential media supplement for mammalian cells in cell culture. For a number of reasons including cost, regulatory concerns, lot inconsistency, potential contamination with adventitious agents, and down-stream processing it is desirable to eliminate the use of
J B Kaufman et al.
Cytotechnology, 33(1-3), 3-11 (2008-11-13)
The extracellular domain of human parathyroid Ca(2+) receptor was needed in order to study itsstructure and clinical application. The Ca(2+)receptor is a unique member of the G protein-coupledreceptor super-family, expressed in parathyroid andkidney cells where it has been shown to
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com