24651C
EX-CELL® NS0
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, dry powder, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Forma fisica
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com