Documenti fondamentali
14420C
SAFC
Terreno privo di siero EX-CELL® 420 per cellule di insetti
with L-glutamine, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
EX-CELL®
Stato
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Componenti
HEPES: no
L-glutamine: yes
glucose: yes
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
EX-CELL 420 è un terreno completo sviluppato e ottimizzato per la crescita delle linee cellulari di insetto Sf9 and Sf21 in assenza di siero. Le cellule possono essere sottocoltivate direttamente in EX-CELL 420 a partire da terreni privi di siero o integrati con siero, senza adattamento. Di solito le colture in EX-CELL 420 raggiungono densità cellulari superiori a 1 × 107 cellule/mL, con oltre il 95% di cellule vitali. È possibile mantenere le colture in sospensione per più di 10 giorni, senza bisogno di rialimentarle. In EX-CELL 420 le cellule Sf9 and Sf21 hanno superato i 20 passaggi senza perdere vitalità. L′espressione proteica e la produzione virale migliorano rispetto ai terreni che contengono siero.
EX-CELL 420 è un terreno completo sviluppato e ottimizzato per la crescita delle linee cellulari di insetto Sf9 e Sf21 in assenza di siero. È possibile eseguire una sottocoltura cellulare direttamente in EX-CELL 420 a partire da terreni privi di siero o integrati con siero, senza adattamento. Di solito le colture in EX-CELL 420 raggiungono densità cellulari superiori a 1 x 107 cellule/mL, con oltre il 95% di cellule vitali. È possibile mantenere le colture in sospensione per più di 10 giorni senza rialimentarle. In EX-CELL 420 le cellule Sf9 e Sf21 hanno superato i 20 passaggi senza perdere vitalità. L′espressione proteica e la produzione virale migliorano rispetto ai terreni che contengono siero.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hideki Yamaji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 95(2), 185-187 (2005-10-20)
When rat protein kinase C-delta (PKC-delta) was produced by Sf9 cells infected with a recombinant baculovirus in shake-flask culture using a serum-containing medium, the intracellular PKC-delta content decreased in the late period while the extracellular PKC-6 markedly increased. During the
Norikatsu Nishikawa et al.
Cytotechnology, 43(1-3), 3-10 (2008-11-13)
The production of beta-galactosidase by Sf9 cells infected with recombinant Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcNPV) was investigated in shake-flask culture using two serum-free basal media: Grace's medium and TNM-FH (Grace's medium supplemented with lactalbumin hydrolysate and yeast extract). At the time
Fabiana R X Batista et al.
Cytotechnology, 49(1), 1-9 (2008-11-13)
Animal cells can be cultured both in basal media supplemented with fetal bovine serum (FBS) and in serum-free media. In this work, the supplementation of Grace's medium with a set of nutrients to reduce FBS requirements in Spodoptera frugiperda (Sf9)