22680
Quinoline Yellow
for microscopy (Hist.), mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
Sinonimo/i:
Acid Yellow 3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy (Hist.)
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
H2O: 0.1 g/10 mL
εmax
≥350 at 283-293 nm in water
≥450 at 407-417 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2nc(ccc2cc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C3C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?