21605
Patent blue V sodium salt
for microscopy
Sinonimo/i:
Acid blue 3 sodium salt, Food Blue 5 sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Saggio
5 — 10% Na basis
Stato
powder
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
blue to very dark blue
Intervallo di pH
4.0-6.0
Solubilità
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1200 at 630-640 nm in water
≥50 at 405-415 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?