Key Documents
03819
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(Dodecyloxy)ethanol, C12E1, Dodecylglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.39
Beilstein:
1748129
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
non-ionic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (GC)
PM
230.39 g/mol
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
Densità
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Non-Ionic surfactant. Utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)
Dries Deeren et al.
Acta clinica Belgica, 71(6), 379-382 (2016-05-05)
A recent multicenter study demonstrated that bathing with chlorhexidine reduces the transmission of resistant organisms and the risk of hospital-acquired bloodstream infections in ICUs. We wanted to confirm the feasibility of this strategy in a cohort of patients in a