769193
Eumulgin® B25
~100% active ingredients basis
Sinonimo/i:
Macrogol (25)-cetostearyl ether, Polyethylene glycol 1100 mono(hexadecyl/octadecyl) ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
~100% active ingredients basis
Stato
crystals
Impurezze
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1.0% water
≤10 mg/kg dioxane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
469.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
243 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?