Documenti fondamentali
8.41235
Sigma-Aldrich
DL-Serine
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
206-130-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
239 °C (decomposition)
Densità
1.537 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1