P1629
TWEEN® 60
nonionic detergent
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
PM
estimated mol wt 1309
Composizione
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
tecniche
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
27 mg/L
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?