O8880
Oleyl alcohol
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
207 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
0-5.0 °C (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?