Documenti fondamentali
S5881
Sigma-Aldrich
Sodio idrossido
reagent grade, ≥98%, pellets (anhydrous)
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1621
suitable for SM 4500 - NH3
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Saggio
≥98%
Stato
pellets (anhydrous)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.0% sodium carbonate
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
PFAS testing
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • L′idrossido di sodio è stato usato nelle procedure di colorazione cellulare.
  • È stato usato nella procedura di decellularizzazione della membrana amniotica umana per la coltura cellulare.
  • È stato usato per l′inattivazione chimica dei fluorofori nelle cellule immunocolorate.
Confezionamento
Sfuso
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sodio idrossido puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Sigma-Aldrich
06203
Sodio idrossido
Sodio idrossido puriss. p.a., ACS reagent, K &#8804;0.02%, &#8805;98.0% (T), pellets
Sigma-Aldrich
71690
Sodio idrossido
Sodio idrossido pellets EMPLURA&#174;
Supelco
1.06462
Sodio idrossido
Sodio idrossido pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur,ISO
Supelco
1.06469
Sodio idrossido
BDNF Pretreatment of Human Embryonic-Derived Neural Stem Cells Improves Cell Survival and Functional Recovery After Transplantation in Hypoxic-Ischemic Stroke.
Rosenblum S et al.
Cell Transplantation, 24, 2449-2449 (2015)
A simple alkaline method for decellularizing human amniotic membrane for cell culture.
Saghizadeh M et al.
PLoS ONE, 8, e79632-e79632 (2013)
Jia-Ren Lin et al.
Nature communications, 6, 8390-8390 (2015-09-25)
Single-cell analysis reveals aspects of cellular physiology not evident from population-based studies, particularly in the case of highly multiplexed methods such as mass cytometry (CyTOF) able to correlate the levels of multiple signalling, differentiation and cell fate markers. Immunofluorescence (IF)
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated