Documenti fondamentali
1.06469
Supelco
Sodio idrossido
pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur,ISO
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99-100% (total alkilinity calculated as NaOH)
Forma fisica
pellets
Impurezze
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: 1090 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.020%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Biosorbente derivato dalla buccia di caffè per un'efficiente rimozione di metalli pesanti tossici dalle acque reflue. I ricercatori hanno sviluppato un biosorbente ricavato dalla buccia del caffè per rimuovere i metalli pesanti dalle acque reflue. L'idrossido di sodio svolge un ruolo fondamentale nell'attivazione chimica della buccia di caffè, aumentando la sua capacità di adsorbimento (Quyen et al., 2021).
  • Sviluppo di metodi spettrofotometrici avanzati e chemometrici per la determinazione del cromoglicato di sodio e dei suoi prodotti di degradazione alcalina. Questo documento presenta metodi spettrofotometrici avanzati per l'analisi del cromoglicato di sodio e dei suoi prodotti di degradazione. L'idrossido di sodio viene utilizzato per indurre la degradazione del cromoglicato di sodio, consentendo lo studio dei suoi prodotti di degradazione (El Zahar et al., 2020).
  • Metodi analitici ad alta risoluzione e ad alta capacità per il D-tagatosio e le impurezze correlate al processo utilizzando l'elettroforesi capillare. Lo studio sviluppa metodi di elettroforesi capillare per analizzare il D-tagatosio e le sue impurezze. L'idrossido di sodio viene utilizzato come elettrolita per migliorare la separazione e la risoluzione nel processo di elettroforesi (Surapureddi et al., 2020).
  • Fosforo nei fertilizzanti di riciclo - sfide analitiche. Questa ricerca affronta le sfide analitiche nella determinazione del fosforo nei fertilizzanti di riciclo. L'idrossido di sodio viene utilizzato per regolare il pH dei campioni, elemento fondamentale per un'accurata quantificazione del fosforo (Krüger and Adam, 2017).
Linkage
Sostituisce: SX0590; SX0590-20
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico, NaOH) 99-100%
Saggio (alcalinità totale calc. come NaOH): 99-100%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Carbonato (come Na₂CO₃): ≤ 0,5%
Cloruro (Cl): ≤ 0,0005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Silicato (SiO₂): ≤ 0,001%
Solfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,0003%
Metalli pesanti (come Ag): ≤ 0,0005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Al (Alluminio): ≤ 0,0005%
As (Arsenico): ≤ 0,0001%
Ca (Calcio): ≤ 0,0005%
Cu (Rame): ≤ 0,0002%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
Hg (Mercurio): ≤ 0,00001%
K (Potassio): ≤ 0,020%
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005%
Ni (Nichel): ≤ 0,0005%
Pb (Piombo): ≤ 0,0005%
Zn (Zinco): ≤ 0,001%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3