Key Documents
1.06462
Supelco
Sodio idrossido
pellets EMPLURA®
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥97% (NaOH, acidimetric)
Forma fisica
pellets
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
1090 g/L
Densità
2.13 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Miglioramento della durabilità e del ritiro per essiccamento di scorie attivate con carbonato di sodio mediante incorporazione di idrossido di calcio e idrossido di sodio. Questo studio analizza gli effetti dell'incorporazione di idrossido di sodio e idrossido di calcio in scorie attivate con carbonato di sodio. I risultati mostrano miglioramenti significativi nella durata e nelle proprietà di ritiro per essiccamento del materiale, rendendo l'incorporazione un'opzione valida per le applicazioni edilizie in cui sono richieste prestazioni migliori (Construction and Building Materials, 2020).
  • Effetto del rapporto tra silicato di sodio e idrossido di sodio e della concentrazione di idrossido di sodio sulle proprietà fisico-meccaniche dei leganti geopolimerici. Questo studio analizza l'influenza del rapporto tra silicato di sodio e idrossido di sodio e della concentrazione di idrossido di sodio sulle proprietà meccaniche dei leganti geopolimerici a base di metacaolina. I risultati indicano che sia il rapporto che la concentrazione influenzano significativamente la resistenza alla compressione e alla flessione dei leganti, fornendo preziose indicazioni per l'ottimizzazione delle formulazioni di geopolimeri (East African Journal of Engineering, 2023).
  • Effetto dell'idrossido di sodio, del silicato di sodio liquido, dell'idrossido di calcio e delle scorie sulle proprietà meccaniche e sull'evoluzione della struttura cristallina dei materiali polimerici. La ricerca esamina il ruolo dell'idrossido di sodio, del silicato di sodio liquido, dell'idrossido di calcio e delle scorie nello sviluppo delle proprietà meccaniche e delle strutture cristalline minerali dei materiali polimerici. Lo studio rivela che l'idrossido di sodio è essenziale per creare un ambiente fortemente alcalino, che favorisce la formazione di cristalli minerali benefici, aumentando così la resistenza alla compressione dei materiali (Crystals, 2021).
  • Effetti dell'idrossido di sodio e dell'idrossido di calcio sugli equilibri di fase degli idrati di metano.: Questo studio esplora l'impatto dell'idrossido di sodio e dell'idrossido di calcio sugli equilibri di fase degli idrati di metano. I risultati forniscono indicazioni sul modo in cui questi composti influenzano la stabilità e la formazione degli idrati, che è fondamentale per le applicazioni nello stoccaggio e nel trasporto del gas naturale (SSRN Electronic Journal, 2022).
Linkage
Sostituisce: SX0600-30; SX0600; SX0600-1
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico, NaOH) ≥ 97,0%
Carbonato (come Na₂CO₃): ≤ 1,0%
Cloruro (Cl): ≤ 0,012%
Solfato (SO₄): ≤ 0,01%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,002%
Al (Alluminio): ≤ 0,002%
Fe (Ferro): ≤ 0,002%
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sodio idrossido reagent grade, &#8805;98%, pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S5881
Sodio idrossido
Idrossido di sodio 0.01&#160;M NaOH (0.01 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.60309
Idrossido di sodio
Sareh Pandamooz et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 305-317 (2019-10-28)
According to the intrinsic plasticity of stem cells, controlling their fate is a critical issue in cell-based therapies. Recently, a growing body of evidence has suggested that substrate stiffness can affect the fate decisions of various stem cells. Epidermal neural