71690
Sodio idrossido
puriss. p.a., ACS reagent, K ≤0.02%, ≥98.0% (T), pellets
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
pellets
tecniche
cell culture | plant: suitable
Impurezze
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% silicon dioxide (SiO2)
≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of following compounds:
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3-[ 4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?