05211
Idrossido di sodio
purum, ≥32%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum
Forma fisica
solution
Concentrazione
≥32%
tecniche
titration: suitable
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
14
Densità
1.327 g/cm3 at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3-[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Altre note
The article number 05211-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05211-5L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1