Documenti fondamentali
30620-M
Sigma-Aldrich
Sodio idrossido
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Saggio
≥98%
Stato
pellets
tecniche
titration: suitable
Impurezze
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Ag)
≤1.0% Na2CO3
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
L′idrossido di sodio è una base inorganica. Precipita nell′ossidazione del glicerolo, catalizzata da Au/carbone o Au/grafite. Partecipa anche alla reazione di condensazione dell′aldolo senza solvente.
Applicazioni
L′idrossido di sodio può essere impiegato per determinare, per mezzo di titolazione, l′area della superficie specifica della silice colloidale. Può essere impiegato per l′ossidazione diretta del boroidruro di sodio, che è stato esaminato con voltammetria ciclica e lineare, cronoamperometria e cronopotenziometria. Può essere usato per comporre tampone citrato e tamponi borato.
Può essere usato nella sintesi dei seguenti composti:
  • alchilaril amidosolfobetaine
  • (3 -[4-teroctilfenossietossietossietil] dimetilammonio propano solfonato (XOSB)
  • trisolfobetaine (TriSBn)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silvio Carrettin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 696-697 (2002-07-18)
Glycerol is oxidised to glyceric acid with 100% selectivity using either 1% Au/charcoal or 1% Au/graphite catalyst under mild reaction conditions (60 degrees C, 3 h, water as solvent).