161527
Sodium hydrosulfide hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chips
flakes
Livello qualitativo
Concentrazione
≥60% (by Na2S2O3, titration)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na]S.[H]O[H]
InChI
1S/Na.H2O.H2S/h;2*1H2/q+1;;/p-1
ZNKXTIAQRUWLRL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- benzothiazole
- 4-methoxybenzothioamide
- 2-(4-methoxyphenyl)imidazoline
- 7-chloro-4′-methoxythioflavone
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup