E12508
Ethylbenzene
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
810 °F
Limite di esplosione
6.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
136 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?