PHR1229
Ethylbenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ethylbenzene, NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1265457
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
810 °F
Limite di esplosione
6.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
136 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)