Documenti fondamentali
8.41620
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclohexylmethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-857-8
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
330 °C
dilution
(for synthesis)
Temp. transizione
flash point 77 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup