908932
Ammonium persulfate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Stringa SMILE
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- Synthesis of doped polypyrrole (PPy), via in situ doped, oxidative coupling polymerization.
- As an oxidizing agent for the determination of urinary iodine.
- Gel electrophoresis studies.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1