248614
Ammonium persulfate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
chunks or granules
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤0.04 meq/g Titr. acid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
Anioni in tracce
Cl- and ClO4-: ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Stringa SMILE
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Primary and secondary alcohols to corresponding carbonyl compounds in an aqueous medium.
- Thiols to disulfides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1