A7460
Ammonium persulfate
BioXtra, ≥98.0%
Sinonimo/i:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Solubilità
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?