412236
Octane
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
n-Octane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
11 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
428 °F
Limite di esplosione
6.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. eboll.
125-127 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Selective hydrogenation of furfural.
- Metal-free oxidation of aromatic thiophenes to sulfones.
- Ni-catalyzed β-alkylation of alcohols.
- Enzyme-catalyzed epoxidation of unconjugated terminal alkenes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup