402893
1-propanolo
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Alcool propilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
water: soluble
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Enzyme-catalyzed Henry-reaction of aromatic aldehydes and nitroalkanes to synthesize β-nitroalcohols.
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides and arylboronic acids to synthesize biphenyl compounds.
- Cross-coupling reaction of nitriles and amines to give secondary imines.
- Synthesis of ZnO thin films by sol-gel method.
- Extraction of brominated flame retardants from waste polymeric materials.
- Synthesis of polyaniline/magnetic nanoparticles composite.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?