PX1815
n-Propyl Alcohol
GR
Sinonimo/i:
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
96.5-98 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-127 °C
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.8 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.01% max
Form: Clear liquid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup