MAK068
MPO Colorimetric Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Myeloperoxidase Colorimetric Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MPO(4353)
mouse ... MPO(17523)
rat ... MPO(303413)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)