MAK311
Peroxide Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Hydrogen Peroxide Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cardiovascular diseases; aging/geriatric diseases; neonatal diseases; pediatric diseases; orthopedic diseases; neurological disorders; pulmonary disorders
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials