Documenti fondamentali
PX1824
Supelco
n-Propyl Alcohol
OmniSolv®
Sinonimo/i:
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-746-9
Saggio:
≥99.5% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione:
96.5-98 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
19 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Aldehydes
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤200 ppt Fluorescence (as quinine base)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
96.5-98 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-127 °C
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.8 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤210 nm
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.25
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Aldehydes0.01% maxAssay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)200ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 210 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.50AU maxUV Abs. at 230 nm0.25AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off210nm maxWater (H2O)0.05% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Etilacetato anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270989
Etilacetato