Documenti fondamentali
589594
Sigma-Aldrich
1-Propanol-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propyl-2,2-d2 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
-127 °C (lit.)
Densità
0.830 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)CO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2
BDERNNFJNOPAEC-CBTSVUPCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)