Documenti fondamentali
603643
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Propen-1-13C-1-ol
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH13CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
96-98 °C (lit.)
Punto di fusione
-129 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13CH2]C=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i3+1
XXROGKLTLUQVRX-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)