Documenti fondamentali
299340
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
About This Item
Formula condensata:
H215NCH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)