694274
Fmoc-Thr(tBu)-OH-13C4, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
132 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14?,20-/m0/s1/i1+1,14+1,20+1,21+1,24+1
LZOLWEQBVPVDPR-AMHYHHFMSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)