Documenti fondamentali
924911
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin-D2-(26,26,26,27,27,27-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28D6H38O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i4D3,5D3
KJKIIUAXZGLUND-SGQRFKNGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)