Documenti fondamentali
903485
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19D4H22O3
Peso molecolare:
306.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O=C([C@@]1(C)C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])[C@]2([2H])[C@@]3(C)CC4)CCC1C2CCC3=CC4=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
WSCUHXPGYUMQEX-BEWPYKOHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)