A3009
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione
Sinonimo/i:
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.00% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilità
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
WSCUHXPGYUMQEX-KCZNZURUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)